Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2-Dimethylimidazol 96+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

159441000 159445000
ACRO159441000EA 39.1 EUR InStock
ACRO159441000 ACRO159445000
1,2-Dimethylimidazol 96+%
1,2-Dimethylimidazol


Formel: C₅H₈N₂
MW: 96.13 g/mol
Siedepunkt: 204
Melting Pt: 37…39 °C
Dichte: 1.084 g/cm³
Flash-Pt: 93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005294
CAS-Nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Crystals or crystalline mass or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge