Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(3-Indolyl)butansäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 77.3 EUR InStock
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
4-(3-Indolyl)butansäure 98%
4-(3-Indolyl)butansäure


Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Melting Pt: 120…125 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005664
CAS-Nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge