Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

162050250 162051000 162055000
ACRO162050250EA 43.8 EUR InStock
ACRO162050250 ACRO162051000 ACRO162055000
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat 98%
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat


Formel: C₅H₁₂N₂S₂
Melting Pt: 150…155 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012720
CAS-Nummer: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge