Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methacrylsäure 99.5% stabilisiert, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

168310010 168310040 168310250 168312500 168315000 168310251
ACRO168310010EA 86 EUR InStock
ACRO168310010 ACRO168310040 ACRO168310250 ACRO168312500 ACRO168315000 ACRO168310251
Methacrylsäure 99.5% stabilisiert, reinst
Methacrylsäure


Formel: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 16 °C
Dichte: 1.01 g/cm³
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002651
CAS-Nummer: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05967
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer ca. 250 ppm MEHQ

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge