Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-m-kresol 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

168470250 168471000
ACRO168470250EA 24.2 EUR InStock
ACRO168470250 ACRO168471000
α,α,α-Trifluor-m-kresol 98+%
α,α,α-Trifluor-m-kresol


Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1,8 °C
Dichte: 1,33 g/cm³
Flash-Pt: 73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002299
CAS-Nummer: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge