4,4'-Dimethoxybenzil 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
170450050 170450250
ACRO170450050EA 42.4 EUR InStock
ACRO170450050 ACRO170450250
4,4'-Dimethoxybenzil 99+%
4,4'-Dimethoxybenzil
Formel: C₁₆H₁₄O₄
Siedepunkt: 215…219 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 131…134 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008405
CAS-Nummer: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge