Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silikonöl hohe Temperatur

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


174661000 174665000 174660025
ACRO174661000EA 116 EUR InStock
ACRO174661000 ACRO174665000 ACRO174660025
Silikonöl hohe Temperatur
Silikonöl
CAS No.: 63148-58-3


Dichte: 1,07 g/cm³
Flash-Pt: 250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132673
CAS-Nummer: 63148-58-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.5040 (20°C, 589 nm)
Viscosity 100 to 150 cSt (at 25°C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge