1-Naphthalinmethanol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
180110020 180110100
ACRO180110020EA 23.9 EUR InStock
ACRO180110020 ACRO180110100
1-Naphthalinmethanol 98%
1-Naphthalinmethanol
Formel: C₁₁H₁₀O
Siedepunkt: 301 °C (715 mmHg)
Melting Pt: 59…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004044
CAS-Nummer: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 62 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge