Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

183820050 183820250
ACRO183820050EA 89.1 EUR InStock
ACRO183820050 ACRO183820250
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol 98%
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol


Formel: C₈H₁₁NO
Melting Pt: 75…79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008062
CAS-Nummer: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -28° to -33° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N HCl)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge