Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2-Diphenylethanol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

188220020 188220100
ACRO188220020EA 29.4 EUR InStock
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol


Formel: C₁₄H₁₄O
Siedepunkt: 160…162 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 53…56 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004729
CAS-Nummer: 1883-32-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge