Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 400

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


192230010 192230051
ACRO192230010EA 56.7 EUR InStock
ACRO192230010 ACRO192230051
Polyethylenglycol 400
Polyethylenglycol 400


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: >200 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 4…8 °C
Dichte: 1,1275 g/cm³
Flash-Pt: 235 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility ≤20 APHA (25% in water)
pH 4.5 to 7.5 (C=5, Water, 25°C)
Hydroxyl value 267 to 295 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge