Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyethylenglycol 1.000

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


192250010 192250051
ACRO192250010EA 51.2 EUR InStock
ACRO192250010 ACRO192250051
Polyethylenglycol 1.000
Polyethylenglycol 1.000


Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 35…40 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 270 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779605
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 107 to 118 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge