Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat 99+% zur Analyse

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


202860010 202865000 202860051 202860250
ACRO202860010EA 90.3 EUR InStock
ACRO202860010 ACRO202865000 ACRO202860051 ACRO202860250
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat 99+% zur Analyse
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat


Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Melting Pt: 70…80 °C
Dichte: ~ 1,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=b2916546c357e512a898e837c4d40d48839223be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 5.5 to 8.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge