Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)chlorid Dihydrat 98%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

206345000 206340025
ACRO206345000EA 56.4 EUR InStock
ACRO206345000 ACRO206340025
Kupfer(II)chlorid Dihydrat 98%, rein
Kupfer(II)chlorid Dihydrat


Formel: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48 g/mol
Melting Pt: 100 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Complexometric ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge