Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

228130010 228131000
ACRO228130010EA 146 EUR InStock
ACRO228130010 ACRO228131000
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone
Appearance: Orange to orange-brown Crystalline powder


Formel: C₉H₅ClN₄
Melting Pt: 172…177 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001848
CAS-Nummer: 555-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge