5-Fluoruracil 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
228440010 228440050 228440250
228440010.EA 28.6 EUR InStock
228440010. ACRO228440050 ACRO228440250
5-Fluoruracil 99%
5-Fluoruracil
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Siedepunkt: 190…200 °C (,1 mmHg)
Melting Pt: 278…282 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (80°C, 4 hrs) (in vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge