Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-α-D-mannopyranosid  99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


229251000 229250250 229255000
ACRO229251000EA 129 EUR InStock
ACRO229251000 ACRO229250250 ACRO229255000
Methyl-α-D-mannopyranosid  99+%
Methyl-α-D-mannopyranosid 
CAS No.: 617-04-9


Formel: C₇H₁₄O₆
MW: 194.18 g/mol
Melting Pt: 186…194 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063262
CAS-Nummer: 617-04-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 196 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +77° to +81° (20 °C, 589 nm) (c=10, water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge