1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
235060010
ACRO235060010EA 60.1 EUR InStock
ACRO235060010
1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide 98%
1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
Appearance: Beige to grey-green to brown Powder
Formel: C₉H₁₂BrNO₂
Melting Pt: 210 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078115
CAS-Nummer: 52768-23-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey-green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge