Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propyl chloroformate 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

245291000 245290250
ACRO245291000EA 182 EUR InStock
ACRO245291000 ACRO245290250
Propyl chloroformate 98%
Propyl chloroformate


Formel: C₄H₇ClO₂
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flash-Pt: 16 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000649
CAS-Nummer: 109-61-5
UN: 2740
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge