Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acetonitril 99.5% analysis_for

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

258560250
ACRO258560250EA 2260 EUR InStock
ACRO258560250
Acetonitril 99.5% analysis_for
Acetonitril


Formel: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0.781 g/cm³
Flash-Pt: 2 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b965ef40b6e61dd29b33363d25c3df2038fea764&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Sodium (Na) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤2 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.005 %
Free alkali (NH3) ≤0.001 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge