Titan(IV)oxid 98,0-100,5%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
277370010 277370100
ACRO277370010EA 66.6 EUR InStock
ACRO277370010 ACRO277370100
Titan(IV)oxid 98,0-100,5%
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Siedepunkt: 2900 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1855 °C
Dichte: 4,23 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Acidity/alkalinity Passes test
Titration 98.0 to 100.5 %
Antimony (Sb) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Barium (Ba) passes test
Iron (Fe) ≤200 ppm
Soluble matter ≤0.5 % (in water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge