Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
279710010 279710050
ACRO279710010EA 116 EUR InStock
ACRO279710010 ACRO279710050
Ruthenium(III) chloride oxide ≥85%, rein
Ruthenium(III) chloride oxide
Formel: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
Melting Pt: >500 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011479
CAS-Nummer: 11103-72-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red or purple Powder
Elemental Analysis 34 to 39 % (Ru)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge