Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


297860010 297860050 297860250
ACRO297860010EA 30.6 EUR InStock
ACRO297860010 ACRO297860050 ACRO297860250
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon 98%
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon


Formel: C₆H₁₁NO₂
Melting Pt: 70…73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010847
CAS-Nummer: 17016-83-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge