Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-Linolensäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

302820010 302820050 302825000
ACRO302820010EA 222 EUR InStock
ACRO302820010 ACRO302820050 ACRO302825000
α-Linolensäure 99%
α-Linolensäure


Formel: C₁₈H₃₀O₂
Siedepunkt: 230…232 °C (1 mmHg)
Melting Pt: –11 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065720
CAS-Nummer: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Merck Index: 12,05530
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge