Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

303470100 303470500
ACRO303470100EA 48.9 EUR InStock
ACRO303470100 ACRO303470500
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid 98%
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid


Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232.73 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 79…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007449
CAS-Nummer: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 84 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge