Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Brombenzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

306440050 306440010
ACRO306440050EA 101 EUR InStock
ACRO306440050 ACRO306440010
2-Brombenzolsulfonylchlorid 97%
2-Brombenzolsulfonylchlorid


Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 98…100 °C
Melting Pt: 49…52 °C
MDL Number: MFCD00051971
CAS-Nummer: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge