Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethoxyacetylene 40% (w/w) in Hexanen

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

307390050 307390010 307390250
ACRO307390050EA 111 EUR InStock
ACRO307390050 ACRO307390010 ACRO307390250
Ethoxyacetylene 40% (w/w) in Hexanen
Ethoxyacetylene
CAS No.: 927-80-0


Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 55…56 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,718 g/cm³
Flash-Pt: –28 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009247
CAS-Nummer: 927-80-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange to brown Solution
Identification confirmed by 1H-NMR
NMR (1H-NMR) ca. 40 % w/w (Typical 35 to 55 % w/w)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge