Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Fluoranthranilsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

308940010 308940050
ACRO308940010EA 51.7 EUR InStock
ACRO308940010 ACRO308940050
5-Fluoranthranilsäure 97%
5-Fluoranthranilsäure


Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 181…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055566
CAS-Nummer: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge