Osmium(III)chlorid Hydrat
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
318705000 318700025
ACRO318705000EA 154 EUR InStock
ACRO318705000 ACRO318700025
Osmium(III)chlorid Hydrat
Osmium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Os·H₂O
MW: 314.6 g/mol
Melting Pt: >500 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149815
CAS-Nummer: 14996-60-2
EINECS: 236-587-7
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red to black Powder or crystals
Osmium (Os) 53 to 56 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge