Ninhydrin für DC
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
327022400
ACRO327022400EA 92.1 EUR InStock
ACRO327022400
Ninhydrin für DC
Ninhydrin
Ozone friendly ready, to use spray for TLC
Formel: C₉H₆O₄
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 250…258 °C
Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
UN: 1950
Merck Index: 13,06582
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=82a2af851edec4c197cf469f23c01bcfac3216a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Additional info Ozone friendly
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge