5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
331480050 331480250
ACRO331480050EA 58.7 EUR InStock
ACRO331480050 ACRO331480250
5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol 98%
5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO₂
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 106…111 °C
MDL Number: MFCD00004618
CAS-Nummer: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Merck Index: 12,01460
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge