Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Methoxy-2-nitrophenol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

335440010 335440050
ACRO335440010EA 104 EUR InStock
ACRO335440010 ACRO335440050
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
5-Methoxy-2-nitrophenol


Formel: C₇H₇NO₄
Melting Pt: 90…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100932
CAS-Nummer: 704-14-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge