Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Phenyl-1-propin 97% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

376800010 376800050 376800250
ACRO376800010EA 66.6 EUR InStock
ACRO376800010 ACRO376800050 ACRO376800250
3-Phenyl-1-propin 97% stabilisiert
3-Phenyl-1-propin


Formel: C₉H₈
Siedepunkt: 75 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,934 g/cm³
Flash-Pt: 52 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134431
CAS-Nummer: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 to 400 ppm BHT

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge