Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Chlor-2-pentanon 90%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

388291000 388290250
ACRO388291000EA 128 EUR InStock
ACRO388291000 ACRO388290250
5-Chlor-2-pentanon 90%
5-Chlor-2-pentanon


Formel: C₅H₉ClO
Siedepunkt: 172…175 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 1,053 g/cm³
Flash-Pt: 35 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001008
CAS-Nummer: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to black Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge