Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Brom-1H-pyrazol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

396820010 396820050 396820250
ACRO396820010EA 42.8 EUR InStock
ACRO396820010 ACRO396820050 ACRO396820250
4-Brom-1H-pyrazol 98%
4-Bromo-1H-pyrazole


Formel: C₃H₃BrN₂
MW: 146.97 g/mol
Siedepunkt: 250…260 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 93…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075602
CAS-Nummer: 2075-45-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 99 °C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..