Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

p-Kresol 99+%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

405740050 405745000 405740025 405741000
ACRO405740050EA 25.6 EUR InStock
ACRO405740050 ACRO405745000 ACRO405740025 ACRO405741000
p-Kresol 99+%, rein
p-Kresol


Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 32…34 °C
Dichte: 1,034 g/cm³
Flash-Pt: 89 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002376
CAS-Nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge