Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

β-Cyclodextrin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


406000250 406001000 406005000
ACRO406000250EA 37.3 EUR InStock
ACRO406000250 ACRO406001000 ACRO406005000
β-Cyclodextrin 98%
β-Cyclodextrin


Formel: C₄₂H₇₀O₃₅
MW: 1134.98 g/mol
Melting Pt: 310 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078139
CAS-Nummer: 7585-39-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (105°C, 8 hrs)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +159° to +165° (20°C, 589 nm) (c=1.5, H2O) (on dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge