Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydrazin Dihydrochlorid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

411761000 411765000 411760025
ACRO411761000EA 46.9 EUR InStock
ACRO411761000 ACRO411765000 ACRO411760025
Hydrazin Dihydrochlorid 99%
Hydrazin Dihydrochlorid


Formel: H₆Cl₂N₂
MW: 104.97 g/mol
Melting Pt: 198 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064543
CAS-Nummer: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04789
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge