Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, geeigneter Qualität

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

422490250 422491000
ACRO422490250EA 256 EUR InStock
ACRO422490250 ACRO422491000
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, geeigneter Qualität
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Appearance: Dark blue to purple Powder


Formel: C₃₂H₁₆N₈OV
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041966
CAS-Nummer: 13930-88-6
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥80 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge