Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,7-Phenanthrolin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

426110010
ACRO426110010EA 93 EUR InStock
ACRO426110010
1,7-Phenanthrolin 99%
1,7-Phenanthroline


Formel: C₁₂H₈N₂
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 77…78 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004971
CAS-Nummer: 230-46-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 79 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge