Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(6-Brom-2-pyridinyl)methanol 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

426310010 426310050
ACRO426310010EA 61.5 EUR InStock
ACRO426310010 ACRO426310050
(6-Brom-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Brom-2-pyridinyl)methanol


Formel: C₆H₆BrNO
Melting Pt: 34…39 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039884
CAS-Nummer: 33674-96-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 41 °C
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge