Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
435120010 435122500
ACRO435120010EA 293 EUR InStock
ACRO435120010 ACRO435122500
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Formel: C₁₆H₄₂ClIrN₂P₂
Melting Pt: 240,6…241.9 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782018
CAS-Nummer: 791629-96-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 2.50 to 2.70 % (N)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge