Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

435870010 435870050
ACRO435870010EA 96.9 EUR InStock
ACRO435870010 ACRO435870050
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
4-Bromoisoindoline hydrochloride


Formel: C₈H₉BrClN
Melting Pt: 269…274 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10700134
CAS-Nummer: 923590-95-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to pink to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 5.73 to 6.21 % N

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge