Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

435930010 435930050
ACRO435930010EA 142 EUR InStock
ACRO435930010 ACRO435930050
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester


Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223.05 g/mol
Melting Pt: 47.9…51.6 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06798253
CAS-Nummer: 458532-86-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 54 °C
GC ≥94.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge