(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
436490050
ACRO436490050EA 531 EUR InStock
ACRO436490050
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094717
CAS-Nummer: 188111-79-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -38° (20°C, 589 nm) (c=5 in MeOH) / -26.5° to -30.5° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge