Chrom(III)nitrat Nonahydrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
437100050
ACRO437100050EA 53.3 EUR InStock
ACRO437100050
Chrom(III)nitrat Nonahydrat 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Chrom(III)nitrat Nonahydrat
Formel: CrN₃O₉·9H₂O
Melting Pt: 60 °C
Dichte: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149659
CAS-Nummer: 7789-02-8
UN: 2720
ADR: 5.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Violet to black Crystals
Titration Iodometric 12.7 to 13.2 % (Cr)
Total trace metal impurities ≤100 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge