Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

441880010 441880050
ACRO441880010EA 76.7 EUR InStock
ACRO441880010 ACRO441880050
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline


Formel: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231.248 g/mol
Melting Pt: 137…143 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02094406
CAS-Nummer: 87691-27-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -47° to -53° (20°C, 589 nm) (c=0.67 in MeOH)
Titration with NaOH 96 to 104 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge