2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
446480010 446480050
ACRO446480010EA 129 EUR InStock
ACRO446480010 ACRO446480050
2-Chloro-5-(Trifluoromethyl)Pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Siedepunkt: 88 °C (118 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189478
CAS-Nummer: 799557-87-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge