Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumchromat ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

447201000 447205000
ACRO447201000EA 35.1 EUR InStock
ACRO447201000 ACRO447205000
Kaliumchromat ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Potassium chromate


Formel: K₂CrO₄
Siedepunkt: 1000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 975 °C
Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
pH 8.6 to 9.8 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge