Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Amino-5-chlorpyridin 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

448900010 448900050
ACRO448900010EA 143 EUR InStock
ACRO448900010 ACRO448900050
3-Amino-5-chlorpyridin 95%
3-Amino-5-chloropyridine


Formel: C₅H₅ClN₂
Melting Pt: 51…56 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701386
CAS-Nummer: 22353-34-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge